4-Fluor-2-nitroanilin

Lieferant: Thermo Scientific

BTB02200.1 BTB02200.10
MAYBBTB02200.1EA 0 EUR
MAYBBTB02200.1 MAYBBTB02200.10
4-Fluor-2-nitroanilin
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007830
CAS-Nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR