4-Fluor-2-nitroanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
233070100
233071000
ACRO233070100EA
31.8
EUR
ACRO233070100
ACRO233071000
4-Fluor-2-nitroanilin 99%
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Schmelzpunkt: 92…95 °C Flammpunkt: 89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007830 CAS-Nummer: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 95 °C |
GC | ≥98.5 % |