2,6-Difluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
CD04231.1 CD04231.10 CD04231.50
MAYBCD04231.1EA 0 EUR
MAYBCD04231.1 MAYBCD04231.10 MAYBCD04231.50
2,6-Difluoranilin
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 51 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.199 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III