2,6-Difluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13020.06 A13020.14 A13020.22
A13020.06EA 38.1 EUR
A13020.06 A13020.14 A13020.22
2,6-Difluoranilin ≥98%
2,6-Difluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 5509-65-9 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.5080 Odour: Characteristic Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 2802697 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00007655
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 152…154 °C
Dichte: 1.275
Flammpunkt: 51 °C (124 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III