2-Fluor-6-iodbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 33.6 EUR
L07924.03 L07924.06
2-Fluor-6-iodbenzoesäure ≥97%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042289
CAS-Nummer: 111771-08-5