1-Fluor-4-iodbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoroiodobenzene
A12008.09
A12008.18
A12008.30
A12008.09EA
47
EUR
A12008.09
A12008.18
A12008.30
1-Fluor-4-iodbenzol ≥99%
1-Fluor-4-iodbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 352-34-1
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5830
Melting Point: -20°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1853970
MDL No.: MFCD00001052
Formel:
C₆H₄FI Siedepunkt: 182…184 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1.925 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001052 CAS-Nummer: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...