1-Fluor-4-iodbenzol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluoroiodobenzene

204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 17.9 EUR
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluor-4-iodbenzol 99%
1-Fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Siedepunkt: 182…184 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.925 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001052
CAS-Nummer: 352-34-1
EINECS: 206-522-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR