1-Fluor-2-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Fluoroiodobenzene
SB01067.1 SB01067.10 SB01067.50
MAYBSB01067.1EA 0 EUR
MAYBSB01067.1 MAYBSB01067.10 MAYBSB01067.50
1-Fluor-2-iodbenzol
1-Fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41.5 °C
Dichte: 1,903 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001031
CAS-Nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3