1-Fluor-2-iodbenzol ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoroiodobenzene
Stabilisierung:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 348-52-7
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: -43° to -40°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 2039770
MDL No.: MFCD00001031
Formel:
C₆H₄FI Siedepunkt: 188…189 °C Schmelzpunkt: –43 °C to –40 °C Dichte: 1.903 Flammpunkt: 71 °C (159 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001031 CAS-Nummer: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...