1,2-Difluor-4-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluoroiodobenzene
SB01245.1 SB01245.10 SB01245EE
MAYBSB01245.1EA 0 EUR
MAYBSB01245.1 MAYBSB01245.10 MAYBSB01245EE
1,2-Difluor-4-iodbenzol
1,2-Difluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃F₂I
Siedepunkt: 177 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044630
CAS-Nummer: 64248-58-4