2-Fluor-4-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19770.03 L19770.06
L19770.03EA 82.4 EUR
L19770.03 L19770.06
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure ≥98%
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 403-24-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 172-175° Beilstein Reference: 2582091
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekulargewicht: 185.11 g/mol
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00275565
CAS-Nummer: 403-24-7