2,4-Difluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13403.06
A13403.14
A13403.06EA
39.2
EUR
A13403.06
A13403.14
2,4-Difluorbenzoesäure ≥98%
2,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1583-58-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 973355
MDL No.: MFCD00011670
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 186…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011670 CAS-Nummer: 1583-58-0 EINECS: 216-430-9 |