Pentafluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
A13575.06
A13575.14
A13575.22
A13575.06EA
29.2
EUR
A13575.06
A13575.14
A13575.22
Pentafluorbenzonitril ≥98%
Pentafluorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 773-82-0
Molecular Formula: C7F5N
Formula Weight: 193.07
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1913453
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001775
Formel:
C₇F₅N Siedepunkt: 161…162 °C Schmelzpunkt: 1…2 °C Dichte: 1.566 Flammpunkt: 29 °C (84 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001775 CAS-Nummer: 773-82-0 EINECS: 212-259-9 UN-Nummer: 1992 ADR: 3,III |