Pentafluorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde

147090025 147090100 147090500
ACRO147090025EA 35.2 EUR
ACRO147090025 ACRO147090100 ACRO147090500
Pentafluorbenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyde
Formel: C₇HF₅O
Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1.588 g/cm³
Flammpunkt: 77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003303
CAS-Nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR