3,5-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01678.1 SB01678.10 SB01678.50
MAYBSB01678.1EA 0 EUR
MAYBSB01678.1 MAYBSB01678.10 MAYBSB01678.50
3,5-Difluorbenzaldehyd
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 61…63 °C (43 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010329
CAS-Nummer: 32085-88-4
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III