3,5-Difluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16917.03
A16917.06
A16917.14
A16917.03EA
37.2
EUR
A16917.03
A16917.06
A16917.14
3,5-Difluorbenzaldehyd ≥97%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 32085-88-4
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 61-63°/43mm
Beilstein Reference: 2573392
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010329
Formel:
C₇H₄F₂O Siedepunkt: 61…63 °C (43 mmHg) Flammpunkt: 56 °C (132 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010329 CAS-Nummer: 32085-88-4 UN-Nummer: 1989 ADR: 3,III |