3,4-Difluorbenzaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
271300050 271300250
ACRO271300050EA 62.3 EUR
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorbenzaldehyd 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.29 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010328
CAS-Nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %