2,4-Difluorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17052.06 A17052.14
A17052.06EA 65.2 EUR
A17052.06 A17052.14
2,4-Difluorbenzaldehyd ≥98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1550-35-2 Molecular Formula: C7H4F2O Formula Weight: 142.11 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 65-66°/17mm Beilstein Reference: 2243422 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00010326
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 65…66 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 2…3 °C
Dichte: 1.299
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010326
CAS-Nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III