2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
271470050
271470250
ACRO271470050EA
55.1
EUR
ACRO271470050
ACRO271470250
2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O Siedepunkt: 65…66 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 2…3 °C Dichte: 1.29 g/cm³ Flammpunkt: 55 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010326 CAS-Nummer: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN-Nummer: 1989 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |