1,4-Difluorbenzol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
114610250
114611000
ACRO114610250EA
57.7
EUR
ACRO114610250
ACRO114611000
1,4-Difluorbenzol 99+%
1,4-Difluorbenzol
Formel:
C₆H₄F₂ Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1,17 g/cm³ Flammpunkt: 2 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000344 CAS-Nummer: 540-36-3 EINECS: 208-742-9 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 13,03172 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |