1,2-Difluorbenzol

Lieferant: Thermo Scientific

SB00649.1 SB00649EA SB00649.50
MAYBSB00649.1EA 0 EUR
MAYBSB00649.1 MAYBSB00649EA MAYBSB00649.50
1,2-Difluorbenzol
1,2-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR