1,2,4-Trifluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11424.06 A11424.14 A11424.22
A11424.06EA 17.7 EUR
A11424.06 A11424.14 A11424.22
1,2,4-Trifluorbenzol ≥98%
1,2,4-Trifluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 367-23-7 Molecular Formula: C6H3F3 Formula Weight: 132.09 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 89-91° Beilstein Reference: 2042865 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000305
Formel: C₆H₃F₃
Siedepunkt: 89…91 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.264
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000305
CAS-Nummer: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN-Nummer: 2387
ADR: 3,II