VWR® Ultra-High Performance, Mehrkanalpipetten, Mechanisch, Variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
613-1498EA 1050 EUR
613-1498 613-7070 613-7071 613-7072 613-7073 613-7074 613-7075 613-7076 613-7077
VWR® Ultra-High Performance, Mehrkanalpipetten, Mechanisch, Variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
VWR® Ultra-High Performance-Pipetten bieten höchste Genauigkeit und Präzision mit bewährtem ergonomischem, leichtem und langlebigem Design.
  • Deutlich reduzierter Kraftaufwand zur Kolbenbetätigung
  • Universelle Spitzenanpassung
  • Kontrollregler für automatische Volumensicherung
  • Spitzenabwurf mit Hebel, und Farbcodierung für Volumenerkennung
  • Einfache interne Kalibrierung und Pflege
  • Vollständig autoklavierbar
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten