Kühlboxen
Lieferant: KARTELL
3705 3706
478-0212EA 235 EUR
478-0212 478-0213
Kühlboxen
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Kühlboxen sind Tieftemperaturbehälter aus schlagfestem Polystyrolmaterial, thermisch isoliert durch einen Isoliermantel aus Polyurethan.
  • Nicht-toxisch
  • 100% nahrungsmittelecht
Lieferumfang: Kühlakkus stehen für Kühlboxen zur Verfügung.