3-Chlorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04806.06
L04806.14
L04806.03
L04806.06EA
57.4
EUR
L04806.06
L04806.14
L04806.03
3-Chlorthiophenol ≥97%
3-Chlorthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Formel:
C₆H₅ClS Siedepunkt: 104…105 °C (35 mmHg) Dichte: 1,244 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004839 CAS-Nummer: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 ADR: 8,III |