2,5-Dichlorthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
BTB06657.1
BTB06657.10
MAYBBTB06657.1EA
0
EUR
MAYBBTB06657.1
MAYBBTB06657.10
2,5-Dichlorthiophenol
2,5-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 28 °C Dichte: 1.415 g/cm³ (30 °C) |
MDL Number:
MFCD00004831 CAS-Nummer: 5858-18-4 EINECS: 227-486-9 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...