2,6-Dichlorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
A12854.06
A12854.14
A12854.06EA
33.6
EUR
A12854.06
A12854.14
2,6-Dichlorthiophenol ≥97%
2,6-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Siedepunkt: 101…103 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: 112 °C (233 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004833 CAS-Nummer: 24966-39-0 EINECS: 416-720-7 |