3,4-Dichlorthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 25.8 EUR
L12031.03 L12031.06
3,4-Dichlorthiophenol ≥97%
3,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 119…120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Dichte: 1.407
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004840
CAS-Nummer: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3