2,3-Dichlorthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,3-Dichlorobenzenethiol, 1,2-Dichloro-3-mercaptobenzene, 2,3-Dichlorobenzene-1-thiol
TL00257.1 TL00257.50
MAYBTL00257.1EA 0 EUR
MAYBTL00257.1 MAYBTL00257.50
2,3-Dichlorthiophenol
2,3-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 116…118 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 46.5 °C
MDL Number: MFCD00041420
CAS-Nummer: 17231-95-7