4-Chlorphenol zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Chlorophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02254.0100
8.02254.0500
8.02254.1000
8.02254.9025
8.02254.9050
8.02254.0100EA
32.6
EUR
8.02254.0100
8.02254.0500
8.02254.1000
8.02254.9025
8.02254.9050
4-Chlorphenol zur Synthese
4-Chlorphenol
Formel:
C₆H₅ClO Molekulargewicht: 128.56 g/mol Siedepunkt: 220 Schmelzpunkt: 41…44 °C Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002318 CAS-Nummer: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN-Nummer: 2020 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,02173 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 27 g/l (20 °C) |
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 220 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.15 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.26 g/cm3 (45 °C) |
Synonyms | 4-Chloro-1-hydroxybenzene |
Hill Formula | C6H5ClO |
Chemical Formula | 4-(Cl)C6H4OH |