4-Chlorphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Chlorophenol
A15602.30
A15602.0B
A15602.22
A15602.30EA
79.3
EUR
A15602.30
A15602.0B
A15602.22
4-Chlorphenol ≥99%
4-Chlorphenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-48-9
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 217-220°
Beilstein Reference: 507004
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002318
Formel:
C₆H₅ClO Siedepunkt: 217…220 °C Schmelzpunkt: 39…43 °C Dichte: 1.306 Flammpunkt: 115 °C (239 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002318 CAS-Nummer: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN-Nummer: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2154 |