3-Chlorphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 31.3 EUR
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Chlorphenol 99%
3-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1.218 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002256
CAS-Nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN-Nummer: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm