2-Chlorphenol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
180990050
180991000
180995000
180990100
180990025
ACRO180990050EA
31
EUR
ACRO180990050
ACRO180991000
ACRO180995000
ACRO180990100
ACRO180990025
2-Chlorphenol 98+%
2-Chlorphenol
Formel:
C₆H₅ClO Siedepunkt: 173…175 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 8 °C Dichte: 1,262 g/cm³ Flammpunkt: 63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002159 CAS-Nummer: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN-Nummer: 2021 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02173 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |