2,6-Dichlorphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 369 EUR
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorphenol 99%
2,6-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Dichte: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002176
CAS-Nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN-Nummer: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %