Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Lieferant: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 551 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Gewebe-Einbettkassetten, mega Type
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Material: POM. Gewebe-Einbettkassetten Mega Type für Proben mit großen Abmessungen. Abmessung: 28×40×13,6 mm.