Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2/FFP3, Smart Series®
Lieferant: Moldex
2480 2485 2505 2495
111-0494EA 78.8 EUR
111-0494 111-0495 111-0541 111-0540
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2/FFP3, Smart Series®
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die Masken bieten Schutz gegen toxischen Feinstaub sowie gegen öl- und wasserbasierte Nebel und Dämpfe. Dank der DuraMesh® Struktur sind die Moldex-Masken beständig und strapazierfähig. Die ActivForm® Dichtung passt sich automatisch an verschiedene Gesichtsformen und ihre Bewegungen an. Die Masken sind Dolomitstaubtest geprüft und gewährleisten einen besseren Atemwiderstand.
  • SMART Masken:
  • Zusätzlicher Komfort dank Nasensteg und verstellbarem Riemen mit Clip
  • Mit Ventex® Ventil, das Feuchtigkeit und Wärme reduziert und so die Maske so kühl wie möglich hält
  • SMART Solo Masken:
  • Einzelriemen, der selbst mit nur einer Hand leicht zu handhaben ist
  • Zusätzlicher Komfort und mehr Sicherheit dank Nasensteg und flexiblen Flügeln
  • Mit Ventex® Ventil, das Feuchtigkeit und Wärme reduziert und so die Maske so kühl wie möglich hält (nur 111-0540)