2,3-Dichlorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22943.14
B22943.22
B22943.36
B22943.14EA
26.4
EUR
B22943.14
B22943.22
B22943.36
2,3-Dichlorphenol ≥98%
2,3-Dichlorphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 576-24-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 2043615
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002160
Formel:
C₆H₄Cl₂O Siedepunkt: 206 °C Schmelzpunkt: 57…60 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 115 °C (239 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002160 CAS-Nummer: 576-24-9 EINECS: 209-399-8 UN-Nummer: 2020 ADR: 6.1,III |