2,4-Dichloranisol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
B20042.06
B20042.14
B20042.22
B20042.06EA
43.8
EUR
B20042.06
B20042.14
B20042.22
2,4-Dichloranisol ≥99%
2,4-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Siedepunkt: 125 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 24…27 °C Dichte: 1.288 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044772 CAS-Nummer: 553-82-2 EINECS: 209-051-5 |