1-Chlor-2,4-dinitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
A13774.0EEA
357
EUR
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol ≥98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Purity: 98%
CAS No.: 97-00-7
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point: 186°(366°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 613161
Merck Reference: 14,2136
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00007075
Formel:
C₆H₃ClN₂O₄ Siedepunkt: 314…316 °C Schmelzpunkt: 48…52 °C Dichte: 1.700 Flammpunkt: 186 °C (366 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007075 CAS-Nummer: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 UN-Nummer: 3441 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2136 |