4-Chlor-3-nitrophenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L10108.06
L10108.14
L10108.06EA
45.5
EUR
L10108.06
L10108.14
4-Chlor-3-nitrophenol ≥99%
4-Chlor-3-nitrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 610-78-6
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094546
MDL No.: MFCD00043546
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Schmelzpunkt: 124…129 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043546 CAS-Nummer: 610-78-6 |