1-Chlor-2-nitrobenzol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
109620010 109621000
ACRO109620010EA 64.3 EUR
ACRO109620010 ACRO109621000
1-Chlor-2-nitrobenzol 99+%
1-Chlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1.348 g/cm³
Flammpunkt: 124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007061
CAS-Nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN-Nummer: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %