5-Chlor-2-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
SB01014.1
SB01014.10
SB01014.50
MAYBSB01014.1EA
0
EUR
MAYBSB01014.1
MAYBSB01014.10
MAYBSB01014.50
5-Chlor-2-nitroanilin
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007776 CAS-Nummer: 1635-61-6 EINECS: 216-661-5 UN-Nummer: 2237 ADR: 6.1,III |