5-Chlor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
246950500 246950050
ACRO246950500EA 122 EUR
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Chlor-2-nitroanilin 97%
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007776
CAS-Nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN-Nummer: 2237
ADR: 6.1,III