2,3,4,5,6-Pentachloranilin

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Pentachloroaniline

BTB01574DA BTB01574.10 BTB01574.50
MAYBBTB01574DAEA 0 EUR
MAYBBTB01574DA MAYBBTB01574.10 MAYBBTB01574.50
2,3,4,5,6-Pentachloranilin
2,3,4,5,6-Pentachloranilin
Formel: C₆H₂Cl₅N
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 206 °C
MDL Number: MFCD00014769
CAS-Nummer: 527-20-8
EINECS: 208-410-3
UN-Nummer: 2018
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR