3,5-Dichloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
A13922.0BEA
401
EUR
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
3,5-Dichloranilin ≥98%
3,5-Dichloranilin
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Formel:
C₆H₅Cl₂N Siedepunkt: 259…260 °C (741 mmHg) Schmelzpunkt: 49…53 °C Dichte: 1.58 Flammpunkt: 133 °C (271 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007774 CAS-Nummer: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN-Nummer: 3442 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...