3,4-Dichloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
A15199.0EEA 213 EUR
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
3,4-Dichloranilin ≥98%
3,4-Dichloranilin
Purity: 98% CAS No.: 95-76-1 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 70-73° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 636837 Merck Reference: 14,3054 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007768
Formel: C₆H₅Cl₂N
Siedepunkt: 272 °C
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN-Nummer: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3054