2-Chloranilin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 82.3 EUR
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Chloranilin 98+%
2-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Siedepunkt: 209 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.21 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007656
CAS-Nummer: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN-Nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %