1-Chlor-4-iodbenzol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

146480250 146481000
ACRO146480250EA 44.4 EUR
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chlor-4-iodbenzol 99%
1-Chlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001053
CAS-Nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR