1-Chlor-3-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chloroiodobenzene
TL00516.1 TL00516.10 TL00516EE
MAYBTL00516.1EA 0 EUR
MAYBTL00516.1 MAYBTL00516.10 MAYBTL00516EE
1-Chlor-3-iodbenzol
1-Chlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54.5 °C
Dichte: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001046
CAS-Nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6