1-Chlor-3-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloroiodobenzene
A15567.06
A15567.14
A15567.22
A15567.06EA
44.5
EUR
A15567.06
A15567.14
A15567.22
1-Chlor-3-iodbenzol ≥98%
1-Chlor-3-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Formel:
C₆H₄ClI Siedepunkt: 228 °C Schmelzpunkt: 54.5 °C Dichte: 1.927 Flammpunkt: 102 °C (216 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001046 CAS-Nummer: 625-99-0 EINECS: 210-920-6 |